Få mere at vide
Thymol Blue, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11468291 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
11468291 5 g
1 options
Artikelnummer. 11468291 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215214105
Kemiske identifikatorer
CAS 62625-21-2
Molekylær formel C27H29NaO5S
Molekylvægt (g/mol) 488.57
MDL nummer MFCD00151093
InChI nøgle OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
Synonym Hymolsulfonphthalein sodium salt
PubChem CID 23692293
IUPAC navn natrium-2-{[4-hydroxy-2-methyl-5-(propan-2-yl)phenyl][(1E)-2-methyl-4-oxo-5-(propan-2-yl)cyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl}benzen-1-sulfonat
SMIL [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue
Formel vægt 488.6
Farve Orange
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver