Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ren, indikator
Artikelnummer. 10474015 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10474015 5 g Glasflaske 5g
10397510 25 g Glasflaske -
10574074 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10474015 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 151450050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466,592 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-61-9
Molekylær formel C27H30O5S
Molekylvægt (g/mol) 466.592
MDL nummer MFCD00005869
InChI nøgle PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue
Smeltepunkt 221,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 700 min. (596 nm, på 0,01N NaOH)
Visuel overgangsinterval Syreområde: fra pH 1,2 (rød) til pH 2,8 (gul), alkalisk interval: fra pH 8,0 (gul) til pH 9,6 (blå)
Merck Index 15, 9555
Farve Brun til Grøn
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede alkaliopløsninger, opløselige i alkohol
Mængde 5 g
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Formel vægt 466.58
Grad Ren