Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ren, indikator
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymol Blue |
| Smeltepunkt | 221,0 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik udryddelse | 700 min. (596 nm, på 0,01N NaOH) |
| Visuel overgangsinterval | Syreområde: fra pH 1,2 (rød) til pH 2,8 (gul), alkalisk interval: fra pH 8,0 (gul) til pH 9,6 (blå) |
| Merck Index | 15, 9555 |
| Farve | Brun til Grøn |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fortyndede alkaliopløsninger, opløselige i alkohol |
| Mængde | 25 g |
| Vis mere |