Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymol blå
Beskrivelse
Et sulfonphtaleinfarvestof, der bruges som pH-indikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et sulfonphtaleinfarvestof, der bruges som pH-indikator.
Opløselighed
Opløselighed i 0,1 N natriumhydroxidopløsning, næsten gennemsigtig. Opløselig i alkohol, fortyndet alkali, 0,1% ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymol Blue |
| Smeltepunkt | 223 °C (dekomponering) |
| Merck Index | 14,9400 |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 466.6 |