Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymol blå
Artikelnummer. 11429317
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11429317 10 g 10g
11439317 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429317 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21370.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466,592 g/mol
Et sulfonphtaleinfarvestof, der bruges som pH-indikator.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et sulfonphtaleinfarvestof, der bruges som pH-indikator.
Opløselighed
Opløselighed i 0,1 N natriumhydroxidopløsning, næsten gennemsigtig. Opløselig i alkohol, fortyndet alkali, 0,1% ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76-61-9
Molekylær formel C27H30O5S
Molekylvægt (g/mol) 466.592
MDL nummer MFCD00005869
InChI nøgle PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 65565
IUPAC navn 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMIL CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymol Blue
Smeltepunkt 223 °C (dekomponering)
Merck Index 14,9400
Mængde 10 g
Formel vægt 466.6