Få mere at vide
Thymol-b-D-glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymol-b-D-glucopyranoside |
| CAS | 20772-23-0 |
| Molekylær formel | C16H24O6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O6/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)21-16-15(20)14(19)13(18)12(7-17)22-16/h4-6,8,12-20H,7H2,1-3H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)c1ccc(C)cc1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(5-methyl-2-propan-2-ylphenoxy)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 312.36 |
| Formel vægt | 312.1573 |