Få mere at vide
Thymine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymine, methyl-D3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)/i1D3 |
| Formel vægt | 129.0618 |