Få mere at vide
Thymin, 99%
Artikelnummer. 10478880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10478880 25 g Plastflaske 25g
10341184 5 g Glasflaske 5g
10704481 100 g Plastflaske 100g
11916521 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10478880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 157850250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-71-4
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.11
MDL nummer MFCD00006026
InChI nøgle RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC navn 5-methyl-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymine
Smeltepunkt 316,0 °C til 317,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 25 g
Beilstein 24,353
Merck Index 15,9553
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: let opløselig (4g/L 25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i varmt vand, let opløselig i alkalier, sparsomt opløselig i æter, praktisk talt uopløselig i alkohol
Formel vægt 126.11
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver