Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymine |
| Smeltepunkt | 316,0 °C til 317,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 24,353 |
| Merck Index | 15,9553 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: let opløselig (4g/L 25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i varmt vand, let opløselig i alkalier, sparsomt opløselig i æter, praktisk talt uopløselig i alkohol |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Thymine
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Thymine