Få mere at vide
Thymin, 97%
Artikelnummer. 11412598
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412598 25 g 25g
11422598 100 g 100g
11432598 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412598 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15879.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    485.83 DKK
    437.65 DKK / 25g
    Spare 48.18 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126,115 g/mol
Thymin er en af de fire nukleobaser sammen med adenin, guanin og cytosin, der findes i deoxyribonukleinsyrer (DNA). Thymin kan bruges til at studere kemiske processer, der påvirker DNA-strukturen, sådan en strålingsinduceret radikalproduktion, der fører til base-tværbindingsreaktioner og derivatiseringer. Thymin kan bruges til at studere parametrene for hydrogenbindingskinetik og energier med andre nukleobaser såsom adenin. Thymin bruges til at udvikle følsomme tungmetal (kviksølv) detektorer baseret på koordinationskemi og nanopartikelstrukturer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thymin er en af de fire nukleobaser sammen med adenin, guanin og cytosin, der findes i deoxyribonukleinsyrer (DNA). Thymin kan bruges til at studere kemiske processer, der påvirker DNA-strukturen, sådan en strålingsinduceret radikalproduktion, der fører til base-tværbindingsreaktioner og derivatiseringer. Thymin kan bruges til at studere parametrene for hydrogenbindingskinetik og energier med andre nukleobaser såsom adenin. Thymin bruges til at udvikle følsomme tungmetal (kviksølv) detektorer baseret på koordinationskemi og nanopartikelstrukturer.
Opløselighed
Opløselig i varmt vand. Lidt opløseligt i alkohol.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted.. Holdes væk fra oxidationsmidler og syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65-71-4
Molekylær formel C5H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 126.115
MDL nummer MFCD00006026
InChI nøgle RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC navn 5-methyl-lH-pyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymine
Smeltepunkt 316°C to 317°C
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Beilstein 607626
Merck Index 14,9398
Opløselighedsinformation Soluble in hot water. Slightly soluble in alcohol.
Formel vægt 126.12
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Thymin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.