Få mere at vide
Thymidin-d3, TRC
Artikelnummer. 30454096
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30454096 10 mg
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30454096 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT41200210MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymidine','methyl-D3
CAS 74848-84-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 2H3 H11 N2 O5
Mængde 10 mg
Synonym Thymidine D3
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3
SMIL [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trideuteriomethyl)pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 245.25
Formel vægt 245.1091
Procent renhed >95