Få mere at vide
Thymidin-d3, TRC
Artikelnummer. 30454949
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30454949 2.5 mg 2.5mg
30449799 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30454949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4120022.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74848-84-3
Molekylær formel C10 2H3 H11 N2 O5
Molekylvægt (g/mol) 245.25
Synonym Thymidine D3
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trideuteriomethyl)pyrimidin-2,4-dion
SMIL [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymidine, methyl-D3
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3
Formel vægt 245.1091
Procent renhed >95%