Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99+%
Artikelnummer. p-4510267 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 10053050
Brand: Thermo Scientific Chemicals 226740050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-89-5
Molekylær formel C10H14N2O5
Molekylvægt (g/mol) 242.23
InChI nøgle IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymidine
Absorbans 0.62 to 0.68 (A250/A260),0.70 to 0.76 (A280/A260)
Smeltepunkt 187.0°C to 189.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 159552
Specifik rotationstilstand + 18.50 (20.00°C c=3,H2O)
Specifik rotation + 18.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: 46g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in methanol, hot ethanol, hot acetone, hot, ethyl acetate and pyridine, sparingly soluble in hot chloroform
Spektrofotometri 98.0 to 102% (lambda max. 267nm,pH 7) molar absorptivity 9600+/-4%,on dry basis
Formel vægt 242.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver