Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99+%
Artikelnummer. 10053050 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10053050 5 g Glasflaske 5g
10033433 25 g Glasflaske 25g
11986811 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10053050 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 226740050
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-89-5
Molekylær formel C10H14N2O5
Molekylvægt (g/mol) 242.23
InChI nøgle IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymidine
Absorbans 0,62 til 0,68 (A250/A260), 0,70 til 0,76 (A280/A260)
Smeltepunkt 187,0 °C til 189,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 159552
Specifik rotationstilstand +18,50 (20,00 °C c=3, H2O)
Specifik rotation +18.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 46 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i glasider eddikesyre, opløselig i methanol, varm ethanol, varm acetone, varm, ethylacetat og pyridin, sparsomt opløselig i varm kloroform
Spektrofotometri 98,0 til 102% (lambda maks. 267 nm, pH 7) molar absorption 9600 +/-4% på tør basis
Formel vægt 242.23
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver