Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99%
Artikelnummer. 11420403
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420403 100 g 100g
11400403 5 g 5g
11410403 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420403 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A11493.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 50-89-5 | C10H14N2O5 | 242,23 g/mol
Thymidin bruges til syntese af aktiv farmaceutisk ingrediens såsom zidovudin. Det parrer også med deoxyadenosin i dobbeltstrenget deoxyribonukleinsyre. Det bruges til at synkronisere cellerne i G1/tidlig S-fase i cellebiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thymidin anvendes i syntesen af aktiv farmaceutisk ingrediens såsom zidovudin. Det parrer også med deoxyadenosin i dobbeltstrenget deoxyribonukleinsyre. Det bruges til at synkronisere cellerne i G1/tidlig S-fase i cellebiologi.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, varm ethanol, varm acetone, varm ethylacetat, pyridin, iseddike og saltsyre. Lidt opløseligt i varm chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-89-5
Molekylær formel C10H14N2O5
Molekylvægt (g/mol) 242.23
MDL nummer MFCD00006537
InChI nøgle IQFYYKKMVGJFEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym thymidine, deoxythymidine, 2'-deoxythymidine, 5-methyldeoxyuridine, thymidin, beta-thymidine, dthyd, 5-methyl-2'-deoxyuridine, thymine-2-deoxyriboside, thyminedeoxyriboside
PubChem CID 5789
ChEBI CHEBI:17748
IUPAC navn 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2,4-dion
SMIL CC1=CN(C2CC(O)C(CO)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymidine
Smeltepunkt 186 °C til 190 °C
Farve Hvid
Lugt Lugtfri
Mængde 100 g
Beilstein 89285
Merck Index 14,9397
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, methanol, varm ethanol, varm acetone, varm ethylacetat, pyridin, iseddikesyre og saltsyre. Let opløselig i varm kloroform.
Formel vægt 242.23
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver