Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymidin, 99%
Beskrivelse
Thymidin bruges til syntese af aktiv farmaceutisk ingrediens såsom zidovudin. Det parrer også med deoxyadenosin i dobbeltstrenget deoxyribonukleinsyre. Det bruges til at synkronisere cellerne i G1/tidlig S-fase i cellebiologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thymidin anvendes i syntesen af aktiv farmaceutisk ingrediens såsom zidovudin. Det parrer også med deoxyadenosin i dobbeltstrenget deoxyribonukleinsyre. Det bruges til at synkronisere cellerne i G1/tidlig S-fase i cellebiologi.
Opløselighed
Opløseligt i vand, methanol, varm ethanol, varm acetone, varm ethylacetat, pyridin, iseddike og saltsyre. Lidt opløseligt i varm chloroform.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymidine |
| Smeltepunkt | 186°C to 190°C |
| Lugt | Odorless |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 89285 |
| Merck Index | 14,9397 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water,methanol,hot ethanol,hot acetone,hot ethyl acetate,pyridine,glacial acetic acid and hydrochloric acid. Slightly soluble in hot chloroform . |
| Optisk rotation | +19° (c=1 in water) |
| Formel vægt | 242.23 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |