Få mere at vide
Thymidin-5'-monophosphatdinatriumsalt
Beskrivelse
Thymidin-5'-monophosphat dinatriumsalt er et nukleosid monophosphat, der anvendes til fremstilling af thymidindiphosphat af thymidylatkinase (TMPK), som er en nukleosid monophosphat kinase. Ud over dette tjener det som en bestanddel af deoxyribonukleinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Thymidin-5′ -monophosphat dinatriumsalt er et nukleosid monophosphat, der bruges til at fremstille thymidindiphosphat af thymidylatkinase (TMPK), som er en nukleosid monophosphatkinase. Ud over dette tjener det som en bestanddel af deoxyribonukleinsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thymidine-5'-monophosphate disodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 4086927 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 366.18 |
| Fysisk form | Pulver |