Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Thymidin-5'-monophosphatdinatriumsalt
Artikelnummer. 15453459
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15453459 100 mg 100mg
15463459 250 mg 250mg
15433459 1 g 1g
15443459 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15453459 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60747.MC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33430-62-5 | C10H13N2Na2O8P | 366,17 g/mol
Thymidin-5'-monophosphat dinatriumsalt er et nukleosid monophosphat, der anvendes til fremstilling af thymidindiphosphat af thymidylatkinase (TMPK), som er en nukleosid monophosphat kinase. Ud over dette tjener det som en bestanddel af deoxyribonukleinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Thymidin-5′ -monophosphat dinatriumsalt er et nukleosid monophosphat, der bruges til at fremstille thymidindiphosphat af thymidylatkinase (TMPK), som er en nukleosid monophosphatkinase. Ud over dette tjener det som en bestanddel af deoxyribonukleinsyre.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33430-62-5
Molekylær formel C10H13N2Na2O8P
Molekylvægt (g/mol) 366.17
MDL nummer MFCD00023797
InChI nøgle AGSQMPPRYZYDFV-ZJWYQBPBSA-L
Synonym tmp disodium
PubChem CID 131674985
IUPAC navn dinatrium;[(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(5-methyl-4-oxido-2-oxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methylhydrogenphosphat;hydrat
SMIL [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O2)C(=O)NC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymidine-5'-monophosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Beilstein 4086927
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 366.18
Fysisk form Pulver