Få mere at vide
Thymidin 3',5'-Diphosphat Dinatriumsalt, TRC
Artikelnummer. 30456387
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30456387 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 30456387 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4100000.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt
CAS 386229-77-2
Molekylær formel C10H14N2Na2O11P2
Mængde 0.5 mg
Synonym Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O11P2.2Na/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6(23-25(18,19)20)7(22-8)4-21-24(15,16)17;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,11,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t6-,7+,8+;;/m0../s1
SMIL [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(=O)(O)[O-])[C@@H](COP(=O)(O)[O-])O2)C(=O)NC1=O
IUPAC navn disodium; [(2R,3S,5R)-3-[hydroxy(oxido)fosforyl]oxy-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methylhydrogenfosfat
Molekylvægt (g/mol) 446.15
Formel vægt 445.9868