Få mere at vide
Melford Thymidin
Mængde:
25 g
100 g
Beskrivelse
Opbevares ved omgivende temperatur.
Opbevares ved omgivende temperatur.
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 50-89-5 |
| Molekylær formel | C10H14N2O5 |
| Mængde | 100 g |