Få mere at vide
Melford Thymidin
Artikelnummer. 30018832
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018832 25 g
30018831 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018832 Leverandør Melford Leverandørnr. T1805025.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Opbevares ved omgivende temperatur.
Opbevares ved omgivende temperatur.
Tekniske data
CAS 50-89-5
Molekylær formel C10H14N2O5
Mængde 25 g