Få mere at vide
MedChemExpress Thymalfasin
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 96.75% |
| CAS | 62304-98-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 3108.28 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 1 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 0.3 mg/mL (0.10 mM∣Need ultrasonic and warming) |
| Synonym | Thymosin α1 |