Få mere at vide
Thulium Standard: Tm @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17988669
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17988669 50 ml
17908679 100 ml
17909149 250 ml
17939149 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17988669 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPTMN50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Thulium Standard: Tm @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium
CAS 7440-30-4
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Thulium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Tm
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Tm
InChI formel InChI=1S/Tm
SMIL [Tm]
IUPAC navn Thuium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 168.934
Mængde 50 ml
Formel vægt 168,934 g/mol