Få mere at vide
Thuliumopløsning til ICP/MS 100mg/L HNO 3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12927313 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12927313 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 12927313 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S 463 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    822.00 DKK
    659.79 DKK / 100ml
    Spare 162.21 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium
Emballage Flaske
CAS 7440-30-4
Molekylær formel Tm
Koncentration 100 mg/L
MDL nummer MFCD00011281
InChI nøgle FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Tm]
IUPAC navn thulium
Opløsningsmiddel eller Matrix Salpetersyre
Molekylvægt (g/mol) 168.93
PubChem CID 23961
Mængde 100 mL
ChEBI CHEBI:33380