Få mere at vide
Thulium, plasma standardopløsning, Specpure™ , Tm 10.000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362328
Skift visning
Mængde:
50 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362328 100 mL 100ml
11352328 50 mL 50ml
11470430 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11362328 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 014402.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011281
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium plasma standard solution
Navn note Tm 10000μg/mL
Fysisk form Væske
Koncentration Tm2O3 in 5% HNO3
FN nummer UN3264
Mængde 100 mL
Grad Specpure