Få mere at vide
Thulium-stykker, sublimeret dendritisk, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11341799
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341799 1 g 1g
11351799 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012435.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-30-4 | TM | 168,93 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-30-4
Molekylær formel Tm
Molekylvægt (g/mol) 168.93
MDL nummer MFCD00011281
InChI nøgle FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC navn thulium
SMIL [Tm]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium pieces
Navn note Sublimed dendritic
Mængde 1 g
Lugt Odorless
Form Pieces
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%