Få mere at vide
Thulium(III) trifluoromethanesulfonate, 98%
Artikelnummer. p-7051031
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11363868
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040313.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 141478-68-4 | C3F9O9S3Tm | 616.124 g/mol
Et råmateriale, der bruges til syntese af kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141478-68-4
Molekylær formel C3F9O9S3Tm
Molekylvægt (g/mol) 616.124
MDL nummer MFCD00209617
InChI nøgle PBASUZORNBYVFM-UHFFFAOYSA-K
Synonym thulium iii trifluoromethanesulfonate, thulium iii triflate, trifluoromethanesulfonic acid thulium iii salt, thulium triflate, tm otf 3, acmc-1c8m6, thulium 3+ tritriflate, thulium 3+ ; trifluoromethanesulfonate, thulium trifluoromethanesulfonate, thulium iii tris trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 2733936
IUPAC navn thulium(3+);trifluormethansulfonat
SMIL C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) trifluoromethanesulfonate
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Lineær formel Tm(OSO2CF3)3
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 616.13
Procent renhed 98%