Få mere at vide
Thulium(III)-sulfate octahydrate, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
5g
Beskrivelse
for ultra trace analysis
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III)-sulfate octahydrate |
| Navn note | 99.99% |
| CAS | 13778-40-0 |
| Farve | Green |
| Fysisk form | Fine Crystalline Powder |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% |
| Molekylær formel | O12S3Tm2·8H2O |
| Lineær formel | Tm2(SO4)3·8H2O |
| MDL nummer | MFCD00149881 |
| Vis mere |