Få mere at vide
Thulium(III) sulfate octahydrate, 99.99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11403537
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11403537
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17296.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
It is used as a reactant in dehydration reactions. It is the important dopant for fiber amplifiers.
Solubility
Soluble in water, moderately soluble in strong mineral acids.
Notes
Store at room temperature. Keep away from strong oxidizing agents and moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13778-40-0
Molekylær formel H16O20S3Tm2
Molekylvægt (g/mol) 770.156
MDL nummer MFCD00149881
InChI nøgle GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
Synonym thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
PubChem CID 71310074
IUPAC navn thulium(3+);trisulfate;octahydrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) sulfate octahydrate
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water,moderately soluble in strong mineral acids.
Formel vægt 770.17 (626.06 Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Hygroscopic