Få mere at vide
Thulium(III)oxid, REacton™, 99,997% (REO)
Beskrivelse
Thulium(III)oxid, når det bestråles i en atomreaktor, producerer thulium en isotop, der udsender røntgenstråler. En knap på denne isotop bruges til at lave en let, bærbar røntgenmaskine til medicinsk brug. Det bruges også i lasere med kirurgiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2425 °C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | Tm2O3 |
| Merck Index | 14,9394 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. Let opløselig i syrer. |
| Formel vægt | 385.87 |
| Vis mere |