Få mere at vide
Thulium(III)oxid, REacton™, 99,997% (REO)
Artikelnummer. 11321448
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11321448 1 g 1g
11331448 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010918.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385,87 g/mol
Thulium(III)oxid, når det bestråles i en atomreaktor, producerer thulium en isotop, der udsender røntgenstråler. En knap på denne isotop bruges til at lave en let, bærbar røntgenmaskine til medicinsk brug. Det bruges også i lasere med kirurgiske applikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-44-1
Molekylær formel O3Tm2
Molekylvægt (g/mol) 385.87
MDL nummer MFCD00011285
InChI nøgle ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dithulium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) oxide
Smeltepunkt 2425°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Opløselighedsinformation Insoluble in water. Slightly soluble in acids.
Formel vægt 385.87
Procent renhed 99.997%
Grad Reacton