Få mere at vide
Thulium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-4904553
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11316238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011199.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Thuliumoxid er en fremragende thuliumkilde, som finder anvendelse i glas, optiske og keramiske applikationer. Yderligere bruges det til fremstilling af bærbare røntgentransmissionsanordninger. Ud over dette finder det anvendelse som et atomreaktorkontrolmateriale. Nanostruktureret thuliumoxid fungerer som en effektiv biosensor inden for medicinsk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-44-1
Molekylær formel O3Tm2
Molekylvægt (g/mol) 385.87
MDL nummer MFCD00011285
InChI nøgle ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dithulium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) oxide
Smeltepunkt 2425°C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.99% (REO)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in strong acids. Insoluble in water.
Formel vægt 385.87