Få mere at vide
Thulium(III)oxid, REacton™, 99,99% (REO)
Artikelnummer. 11316238
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11316238 2 g 2g
11306238 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011199.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385,87 g/mol
Thuliumoxid er en fremragende thuliumkilde, som finder anvendelse i glas, optiske og keramiske applikationer. Yderligere bruges det til fremstilling af bærbare røntgentransmissionsanordninger. Ud over dette finder det anvendelse som et atomreaktorkontrolmateriale. Nanostruktureret thuliumoxid fungerer som en effektiv biosensor inden for medicinsk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-44-1
Molekylær formel O3Tm2
Molekylvægt (g/mol) 385.87
MDL nummer MFCD00011285
InChI nøgle ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dithulium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) oxide
Smeltepunkt 2425 °C
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99,99% (REO)
Opløselighedsinformation Let opløselig i stærke syrer. Uopløselig i vand.
Formel vægt 385.87