Få mere at vide
Thulium(III) oxide, REacton™, 99.99% (REO)
Descripción
Thuliumoxid er en fremragende thuliumkilde, som finder anvendelse i glas, optiske og keramiske applikationer. Yderligere bruges det til fremstilling af bærbare røntgentransmissionsanordninger. Ud over dette finder det anvendelse som et atomreaktorkontrolmateriale. Nanostruktureret thuliumoxid fungerer som en effektiv biosensor inden for medicinsk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2425°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 10 g |
| Analyseprocentområde | 99.99% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in strong acids. Insoluble in water. |
| Formel vægt | 385.87 |
RUO– Kun brug til forskning
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.