Få mere at vide
Thulium(III)oxid, REacton™, 99,9% (REO)
Beskrivelse
Thuliumoxid er en fremragende thuliumkilde, som finder anvendelse i glas, optiske og keramiske applikationer. Yderligere bruges det til fremstilling af bærbare røntgentransmissionsanordninger. Ud over dette finder det anvendelse som et atomreaktorkontrolmateriale. Nanostruktureret thuliumoxid fungerer som en effektiv biosensor inden for medicinsk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2425 °C |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Analyseprocentområde | 99,9% (REO) |
| Opløselighedsinformation | Opløses langsomt i stærke syrer. Let opløselig i stærke syrer. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 385.87 |