Få mere at vide
Thulium(III) oxide, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11335829
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11335829
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011198.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Thuliumoxid er en fremragende thuliumkilde, som finder anvendelse i glas, optiske og keramiske applikationer. Yderligere bruges det til fremstilling af bærbare røntgentransmissionsanordninger. Ud over dette finder det anvendelse som et atomreaktorkontrolmateriale. Nanostruktureret thuliumoxid fungerer som en effektiv biosensor inden for medicinsk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-44-1
Molekylær formel O3Tm2
Molekylvægt (g/mol) 385.87
MDL nummer MFCD00011285
InChI nøgle ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dithulium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) oxide, REacton™
Smeltepunkt 2425°C
Navn note (REO)
Farve Grøn
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Lineær formel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Opløselighedsinformation Dissolves slowly in strong acids;Slightly soluble in strong acids; Insoluble in water.
Formel vægt 385.87
Procent renhed 99.9%