Få mere at vide
Thulium(III) oxide, 99.9% (REO)
Artikelnummer. p-7050242
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11363348
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036279.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-44-1
Molekylær formel O3Tm2
Molekylvægt (g/mol) 385.87
MDL nummer MFCD00011285
InChI nøgle ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dithulium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) oxide
Smeltepunkt 2425°C
Farve Grøn
Fysisk form Sintered Lump
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Formel vægt 385.87
Procent renhed 99.9%