Få mere at vide
Thulium(III)oxid, 99,9% (REO)
Artikelnummer. 11363348
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11363348 2 g 2g
11353348 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036279.04
 Begrænset vare
På lager
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12036-44-1
Molekylær formel O3Tm2
Molekylvægt (g/mol) 385.87
MDL nummer MFCD00011285
InChI nøgle ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dithulium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) oxide
Smeltepunkt 2425 °C
Farve Grøn
Fysisk form Sintret klump
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Tm2O3
Merck Index 14,9394
Formel vægt 385.87
Procent renhed 99.9%