Få mere at vide
Thulium(III) oxide, 99.9% (REO)
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) oxide |
| Smeltepunkt | 2425°C |
| Farve | Grøn |
| Fysisk form | Sintered Lump |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| Lineær formel | Tm2O3 |
| Merck Index | 14,9394 |
| Formel vægt | 385.87 |
| Procent renhed | 99.9% |