Få mere at vide
Thulium(III) oxalate hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7049516
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014578.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 58176-73-1
Molekylær formel C6O12Tm2
Molekylvægt (g/mol) 601.92
MDL nummer MFCD00050804
InChI nøgle BSCZSHAJTJRUPP-UHFFFAOYSA-H
Synonym thulium oxalate hydrate, thulium iii oxalate hydrate, acmc-20ajie, ethanedioic acid,thulium 3+ salt,hydrate 3:2:?
PubChem CID 45052048
SMIL [Tm+3].[Tm+3].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) oxalate hydrate
Fysisk form Crystalline
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel Tm2(C2O4)3·xH2O
FN nummer UN3288
Merck Index 14,9394
Opløselighedsinformation Soluble in aqueous alkali oxalates with double oxalate formation
IUPAC navn oxalate;thulium(3+);hydrate
Formel vægt 601.93 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton