Få mere at vide
Thulium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048673
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11386238
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011203.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 100641-15-4 | N3O9Tm | 354.95 g/mol
Anvendes som laboratoriereagens, optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100641-15-4
Molekylær formel N3O9Tm
Molekylvægt (g/mol) 354.95
MDL nummer MFCD00149875
InChI nøgle LLZBVBSJCNUKLL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn thulium(3+)trinitrat
SMIL [Tm+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Wet Crystalline Aggregates
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 354.95 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton