Få mere at vide
Thulium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Artikelnummer. 11392528
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
Artikelnummer. 11392528
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014579.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thulium(III)-nitrathydrat anvendes som laboratoriereagens. Det finder anvendelse i optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00149875
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) nitrate hydrate
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN1477
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 354.95 (Anhydrous)
Procent renhed 99.9%
Grad Reacton