Få mere at vide
Thulium(III) nitrate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Beskrivelse
Thulium(III)-nitrathydrat anvendes som laboratoriereagens. Det finder anvendelse i optiske glas, strukturel keramik, katalysatorer, elektriske komponenter og fotooptisk materiale.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) nitrate hydrate |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 2 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN1477 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 354.95 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 99.9% |
| Grad | Reacton |