Få mere at vide
Thulium(III)iodid, ultra tør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050763
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11338208
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039424.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13813-43-9
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-43-9
MDL nummer MFCD00050141
Synonym thulium iii iodide, acmc-1boxt
Tekniske data
Kogepunkt 1260°C
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) iodide
Smeltepunkt 1015°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Flager
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel TmI3
Formel vægt 549.65
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic