Få mere at vide
Thulium(III)iodid, ultra tør, 99,99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11338208
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11338208 1 g 1g
11348208 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11338208 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039424.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13813-43-9
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampuleret under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-43-9
MDL nummer MFCD00050141
Synonym thulium iii iodide, acmc-1boxt
Tekniske data
Kogepunkt 1260°C
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) iodide
Smeltepunkt 1015°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Flager
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Lineær formel TmI3
Formel vægt 549.65
Procent renhed 99.99%
Emballage Ampul
Følsomhed Hygroscopic