Få mere at vide
Thulium(III)iodid, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399737
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399737 1 g 1g
11389737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399737 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042094.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 13813-43-9
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13813-43-9
MDL nummer MFCD00050141
Synonym thulium iii iodide, acmc-1boxt
Tekniske data
Kogepunkt 1260 °C
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) iodide
Smeltepunkt 1015 °C
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
Formel vægt 549.65
Procent renhed 99.9%