Få mere at vide
Thulium(III) fluoride, ultra dry, 99.99% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348937
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11348937
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 038615.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-79-7
Molekylær formel F3Tm
Molekylvægt (g/mol) 225.93
MDL nummer MFCD00049611
InChI nøgle AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn thulium(3+) trifluoride
SMIL [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2200°C
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) fluoride
Smeltepunkt 1158°C
Navn note Ultra dry
Fysisk form Powder
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation It is insoluble in water.
Formel vægt 225.93
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Emballage Ampule
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.9 g/mL