Få mere at vide
Thulium(III) fluoride, anhydrous, REacton™, 99.99% (REO)
Artikelnummer. p-7048674
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11306248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011204.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13760-79-7 | F3Tm | 225.93 g/mol
Thulium(III) fluoride is used for glass doping, and used to enhance mid-IR emission in oxyfluoride glass ceramics. It is also used to improve ultraviolet and visible upconversion fluorescence in fluorinated glasses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-79-7
Molekylær formel F3Tm
Molekylvægt (g/mol) 225.93
MDL nummer MFCD00049611
InChI nøgle AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn thulium(3+)trifluorid
SMIL [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2200°C
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) fluoride
Smeltepunkt 1158°C
Navn note Anhydrous
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3288
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 225.93
Procent renhed 99.99%
Grad Reacton
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 7.9 g/mL