Få mere at vide
Thulium(III)fluorid, vandfri, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Thulium(III)fluorid, vandfri bruges til glasdoping og til at øge mid-IR emission i oxyfluorid glaskeramik. Det bruges også til at forbedre ultraviolet og synlig opkonverteringsfluorescens i fluorerede glas.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2200°C |
| Kemisk navn eller materiale | Thulium(III) fluoride |
| Smeltepunkt | 1158°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 25 g |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3288 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water |
| Formel vægt | 225.93 |
| Vis mere |