Få mere at vide
Thulium(III) fluoride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324128
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324128 10 g 10g
11314128 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041422.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13760-79-7
Molekylær formel F3Tm
Molekylvægt (g/mol) 225.93
MDL nummer MFCD00049611
InChI nøgle AATUHDXSJTXIHB-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn thulium(3+) trifluoride
SMIL [F-].[F-].[F-].[Tm+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2200°C
Kemisk navn eller materiale Thulium(III) fluoride
Smeltepunkt 1158°C
Fysisk form Pieces
Mængde 10 g
FN nummer UN3288
Formel vægt 225.93
Procent renhed 99.9%
Emballage Plastic bottle
Følsomhed Hygroscopic
Specifik vægtfylde 7.9
Tæthed 7.9